Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.682 (lit.)
bp
145-146 °C/15 mmHg (lit.)
mp
21-24 °C (lit.)
sűrűség
1.821 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H6IN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFCSRWGYGMRBGD-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?