Merck
I7004
Sigma-Aldrich
2-Iodoaniline
98%
Szinonimák:
1-Amino-2-iodobenzene, 2-Aminoiodobenzene, 2-Aminophenyl iodide, 2-Iodobenzenamine, 2-Iodophenylamine, o-Aminoiodobenzene, o-Iodoaniline
About This Item
Lineáris képlet:
IC6H4NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
219.02
Beilstein:
2204899
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
55-58 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccccc1I
InChI
1S/C6H6IN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UBPDKIDWEADHPP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Iodoaniline is an aromatic amine that can be carbonylated to produce pentacyclic compounds.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Palladium-catalysed carbonylation of 4-substituted 2-iodoaniline derivatives: carbonylative cyclisation and aminocarbonylation
Acs P, et al.
Tetrahedron, 62, 12051-12056 (2006)