Fontos dokumentumok
B56420
2-Bromoaniline
98%
Szinonimák:
2-Amino-1-bromobenzene, 2-Aminobromobenzene, 2-Bromobenzenamine, 2-Bromophenylamine, o-Aminobromobenzene, o-Bromoaniline
Teszt
98%
form
solid
bp
229 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
sűrűség
1.52 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AOPBDRUWRLBSDB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?