Fontos dokumentumok
180025
3-Bromoaniline
98%
Szinonimák:
(3-Bromophenyl)amine, (m-Bromophenyl)amine, 1-Amino-3-bromobenzene, 3-Amino-1-bromobenzene, 3-Bromobenzenamine, m-Aminobromobenzene, m-Bromoaniline
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.625 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
mp
15-18 °C (lit.)
sűrűség
1.58 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Nc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHYHYLGCQVVLOQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>446.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 230 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?