Fontos dokumentumok
F3401
2-Fluoroaniline
≥99%
Szinonimák:
1-Amino-2-fluorobenzene
Teszt
≥99%
törésmutató
n20/D 1.544 (lit.)
bp
182-183 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
sűrűség
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccccc1F
InChI
1S/C6H6FN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FTZQXOJYPFINKJ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2
Célzott szervek
Blood,hematopoietic system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
140.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
60 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)