Fontos dokumentumok
108138
Benzenesulfonyl chloride
99%
Szinonimák:
Phenylsulfonyl chloride
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.04 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.551 (lit.)
bp
251-252 °C (lit.)
mp
13-15 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble
cold water: insoluble
diethyl ether: soluble
sűrűség
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
260.6 °F
Lobbanási pont (C)
127 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?