Merck
100900
Sigma-Aldrich
4-Bromoaniline
97%
Szinonimák:
1-Amino-4-bromobenzene, p-Bromoaniline
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.02
Beilstein:
742031
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
56-62 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Bromoaniline can be used as a starting material for the preparation of:
  • Sharpless asymmetric ligands for dihydroxylation of alkenes.
  • Chemical intermediates such as 4-bromophenyl azide , 4-bromonitrosobenzene , N-(4-bromophenyl)-4-methylbenzenesulfonamide , and ethyl 4-(4-(4-methylphenylsulfonamido)phenyl)butanoate.
It is also used in the surface functionalization of carbon nanotubes via preparation of 4-bromo benzenediazonium derivatives.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nickel-catalyzed cross-coupling of aryl halides with alkyl halides: Ethyl 4-(4-(4-methylphenylsulfonamido)-phenyl) butanoate
Everson DA, et al.
Organic Syntheses, 90(17), 200-200 (2013)
Solvent-free functionalization of carbon nanotubes
Dyke CA and Tour JM
Journal of the American Chemical Society, 125(5), 1156-1157 (2003)
Photoactive boron-nitrogen-carbon hybrids: from azo-borazines to polymeric materials
Oubaha H, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 20(17), 4023-4035 (2019)
A triazine core for a new class of Sharpless asymmetric dihydroxylation ligands
McNamara CA, et al.
Tetrahedron Letters, 45(46), 8527-8529 (2004)
Thermal azide-alkene cycloaddition reactions: straightforward multi-gram access to δ 2-1, 2, 3-triazolines in deep eutectic solvents
Sebest F, et al.
Green Chemistry, 20(17), 4023-4035 (2018)