Fontos dokumentumok
287512
3-Aminophenylboronic acid monohydrate
98%
Szinonimák:
3-Aminobenzeneboronic acid
Teszt
98%
Forma
solid
mp
93-96 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].Nc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO2.H2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;/h1-4,9-10H,8H2;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XAEOVQODHLLNKX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Suzuki-Miyaura cross-coupling
Reagent used for Preparation of
- Gram-positive antivirulence drugs and inhibitors of Streptococcus agalactiae Stk1
- Regioisomer of Zaleplon (a sedative)
- Amphiphilic random glycopolymer, which self-assemble to form nanoparticles, with potential as a glucose-sensitive matrix
- Chemomechanical polymer that expands and contracts in blood plasma with high glucose selectivity
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?