Fontos dokumentumok
481122
4-Ethynylaniline
97%
Szinonimák:
1-Amino-4-ethynylbenzene, P-APAC
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
mp
98-102 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C8H7N/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h1,3-6H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXYITCJMBRETQX-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?