Fontos dokumentumok
H8706
Hexafluorobenzene
99%
Szinonimák:
Perfluorobenzene
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
bp
80-82 °C (lit.)
mp
3.7-4.1 °C (lit.)
sűrűség
1.612 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6F6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQBFAOFFOQMSGJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Ethyl magnesium bromide in the presence of transition metal halides to form the corresponding perfluoroarylmagnesium compound that can undergo Grignard reactions.
- The sodium salt of the appropriate phenol in 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone (DMEU) to form the corresponding hexakis(aryloxy)benzenes.
It can be used:
- As a ligand to synthesize novel ruthenium(0) and osmium(0) hexafluorobenzene complexes.
- As a solvent and promoter for the ring-closing metathesis (RCM) to form tetrasubstituted olefins in the presence of a ruthenium-based catalyst.
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
50.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
10 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?