Merck
254991
Sigma-Aldrich
Trichlorofluoromethane
≥99.5%
Szinonimák:
CFC-11, Fluorotrichloromethane, Freon® 11
About This Item
Lineáris képlet:
Cl3CF
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.37
Beilstein:
1732469
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
5.04 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
12.85 psi ( 20 °C)
39.17 psi ( 55 °C)
Teszt
≥99.5%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.3821 (lit.)
bp
23.7 °C (lit.)
mp
−111-−110 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 1 g/L
sűrűség
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
fluoro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl3F/c2-1(3,4)5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CYRMSUTZVYGINF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Rotational absorption spectrum for the ground state of trichlorofluoromethane (Freon-11) has been measured on the part per thousand levels by volume by time-resolved THz spectroscopy. Reductive dehalogenation of trichlorofluoromethane catalyzed by Methanobacterium barkeri has been reported.
Alkalmazás
Please view www.aldrich.com/epaods regarding the EPA′s request for application information of Ozone Depleting Substances
Jogi információk
Freon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Ozone 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Terahertz (THz) spectroscopy of Freon-11 (CCl3F, CFC-11) at room temperature.
Altan H, et al.
Chemical Physics Letters, 427(4), 241-245 (2006)
Dehalogenation of trichlorofluoromethane (CFC-11) by Methanosarcina barkeri.
Krone UE and Thauer RK.
FEMS Microbiology Letters, 90(2), 201-204 (1992)
A Vinegar
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 60(1), 20-27 (2001-02-27)
Human exposure guidelines for halogenated hydrocarbons (halons) and halon replacement chemicals have been established using dose-response data obtained from canine cardiac sensitization studies. In order to provide a tool for decision makers and regulators tasked with setting guidelines for egress
E Jüngling et al.
Analytical biochemistry, 171(1), 150-157 (1988-05-15)
A one-vial procedure has been developed to quantify free fatty acids in human blood serum and rat heart tissue. To allow routine analysis the system has been constructed to allow simultaneous processing of nine samples (Praechromat). The free fatty acids
P Sharma et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 18(20), 2383-2387 (2004-09-24)
Nonresonant laser-induced multiphoton dissociation/ionization studies have been conducted for trichloromethane (CHCl3) and trichlorofluoromethane (CFCl3) at 355 nm, using time-of-flight mass spectrometry (TOFMS). The molecular ion signal was found to be missing for both these compounds, and very similar fragmentation patterns