Fontos dokumentumok
126152
1,2-Difluorobenzene
98%
Szinonimák:
o-Difluorobenzene
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.443 (lit.)
bp
92 °C (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
sűrűség
1.158 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Fc1ccccc1F
InChI
1S/C6H4F2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GOYDNIKZWGIXJT-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
33.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?