Merck
196851
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trifluorobenzene
97%
Szinonimák:
sym-Trifluorobenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H3F3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.08
Beilstein:
1906457
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.414 (lit.)
bp
75-76 °C (lit.)
mp
−5.5 °C (lit.)
sűrűség
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Fc1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H3F3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXUKFFRPLNTYIV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Rotational Raman spectra of 1,3,5-trifluorobenzene has been studied under high resolution using a single mode argon laser as the exciting source. Proton and fluorine magnetic resonance spectra of 1,3,5-trifluorobenzene in a nematic liquid crystal has been analyzed.
Alkalmazás
1,3,5-Trifluorobenzene was used in the synthesis of (−)-epicatechin and its 3-O-gallate.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
19.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Analysis of the proton and fluorine magnetic resonance spectra of 1, 3, 5-trifluorobenzene dissolved in a nematic liquid crystal.
Yim CT and Gilson DFR.
Canadian Journal of Chemistry, 46(17), 2783-2786 (1968)
High resolution Raman spectroscopy of gases with laser sources. VI. The rotaitional spectra of 1, 3, 5-trifluorobenzene and hexafluorobenzene.
Schlupf J and Weber A.
Journal of Raman Spectroscopy, 1(1), 3-15 (1973)
Sven Stadlbauer et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(67), 8425-8427 (2012-07-14)
Concise synthesis of (-)-epicatechin and its 3-O-gallate is described, illustrating efficacy of the new strategy for catechin-class polyphenols based on assembly of lithiated fluorobenzene and epoxy alcohol followed by a pyran cyclization. 1,3,5-Trifluorobenzene serves as the A-ring equivalent for functionalization