Fontos dokumentumok
326720
Hexafluorobenzene
≥99.5%, NMR grade
Szinonimák:
1,2,3,4,5,6-Hexafluorobenzene, Perfluorobenzene
About This Item
Javasolt termékek
grade
NMR grade
Minőségi szint
Teszt
≥99.5%
Forma
liquid
technika/technikák
NMR: suitable
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
bp
80-82 °C (lit.)
mp
3.7-4.1 °C (lit.)
sűrűség
1.612 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6F6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQBFAOFFOQMSGJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
50.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
10 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?