Merck
T11657
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Tetrafluorobenzene
≥99%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H2F4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.07
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99%
törésmutató
n20/D 1.407 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
mp
4 °C (lit.)
sűrűség
1.344 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C6H2F4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SDXUIOOHCIQXRP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
60.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
16 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)