Merck
B75158
Sigma-Aldrich
Bromopentafluorobenzene
99%
Szinonimák:
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-bromobenzene, 1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, Bromoperfluorobenzene, Pentafluorobromobenzene, Pentafluorophenyl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6F5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
246.96
Beilstein:
1819390
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.449 (lit.)
bp
137 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
sűrűség
1.981 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(Br)c(F)c1F
InChI
1S/C6BrF5/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEKTVXADUPBFOA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)