Merck
P5301
Sigma-Aldrich
Pentafluorobenzene
98%
About This Item
Lineáris képlet:
HC6F5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
168.06
Beilstein:
1911549
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.391 (lit.)
bp
85 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
sűrűség
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1cc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6HF5/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WACNXHCZHTVBJM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
57.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
14.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Victoria A Sannikova et al.
The journal of physical chemistry. A, 123(2), 505-516 (2018-12-20)
Magnetic field-affected reaction yield (MARY) spectroscopy is a spin chemistry technique for detecting short-lived radical ions. Having sensitivity to transient species with lifetimes as short as nanoseconds, MARY spectroscopy usually does not provide detailed information on their magnetic resonance parameters
Leila Hejazi et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 29(1), 91-99 (2014-12-03)
Mass spectrometric identification of compounds in chromatography can be obtained from molecular masses from soft ionization mass spectrometry techniques such as field ionization (FI) and fragmentation patterns from hard ionization techniques such as electron ionization (EI). Simultaneous detection by EI