Merck
D102202
Sigma-Aldrich
1,4-Difluorobenzene
≥99%
Szinonimák:
2,5-Difluorobenzene, p-Difluorobenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H4F2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.09
Beilstein:
1904541
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.441 (lit.)
bp
88-89 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
sűrűség
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H4F2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QUGUFLJIAFISSW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Organic Semiconductor Synthesis: Synthesis of 6,13-difluoropentacene using 1,4-Difluorobenzene showcases its role in developing high-performance organic semiconductors for electronic devices. This research highlights the compound′s utility in enhancing the efficiency and stability of electronic materials (Tripp and Koert, 2020).
  • Hydrophobicity in Chemical Structures: Research on the progressive hydrophobicity of fluorobenzenes, including 1,4-Difluorobenzene, aids in understanding their interactions in biological and chemical systems, which is crucial for the design of hydrophobic surfaces and materials (Kumar et al., 2019).
  • Molecular Coordination Chemistry: Study on the coordination of arenes and phosphines by charge-separated alkaline earth cations using 1,4-Difluorobenzene, which is pivotal for the development of new coordination compounds with potential applications in catalysis and materials science (Garcia et al., 2018).
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)