Fontos dokumentumok
P9582
Polyinosinic–polycytidylic acid potassium salt
with buffer salts, TLR ligand tested
Szinonimák:
Poly (I:C), Poly(I) • Poly(C)
Teszt
≥99% (less than 1% free nucleotides, TLC)
Forma
lyophilized powder
összetétel
Poly(I) • Poly(C), 10% (balance buffer salts as sodium chloride and sodium phosphate)
tárolási körülmény
desiccated
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)