Merck
547948
Sigma-Aldrich
α,α,α-Trifluorotoluene
anhydrous, ≥99%
Szinonimák:
Benzotrifluoride
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CF3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.11
Beilstein:
1906908
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
5.04 (vs air)
gőznyomás
38.83 mmHg
Teszt
≥99%
form
liquid
robbanási határérték
0.34-6.3 % (lit.)
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.001% water
water
törésmutató
n20/D 1.414 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
sűrűség
1.19 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
α,α,α-Trifluorotoluene (TFT) is a potential substitute solvent for reactions carried out in dichloromethane and related solvents. It is also applicable in fluorous synthesis as an organic/fluorous hybrid solvent. TFT undergoes photocycloaddition with cyclopentene to form cyano-substituted tetracyclo[6.3.0.02,11.03,7]undec-9-enes. The nuclear magnetic resonance spectral data of TFT has been reported. The bimolecular rate constants of the aqueous phase reactions between sulfate and phosphate radicals with TFT have been determined by conventional flash-photolysis.
Alkalmazás
α,α,α-Trifluorotoluene may be used as an internal standard for 19F NMR spectroscopic determination of copper-catalyzed trifluoromethylation of alkenes.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
46.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Copper-Catalyzed Trifluoromethylation-Initiated Radical 1,2-Aryl Migration in α,α-Diaryl Allylic Alcohols.
Liu X, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 125(27), 7100-7104 (2013)
The meta photocycloaddition of benzonitrile and a,a,a-trifluorotoluene to cyclopentene.
Osselton EM and Cornelisse J.
Tetrahedron Letters, 26(4), 527-530 (1985)
Reaction of sulfate and phosphate radicals with α,α,α-trifluorotoluene.
Rosso JA, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 2, 205-210 (1999)
α,α,α-Trifluorotoluene.
Ogawa A and Tsuchii K. <BR/>
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2006)
Nuclear magnetic resonance spectral parameters of α,α,α-trifluorotoluene.
Kostelnik RJ, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 47(18), 3313-3318 (1969)