Fontos dokumentumok
G3407
Glutaric acid
99%
Szinonimák:
1,3-Propanedicarboxylic acid, 1,5-Pentanedioic acid
Teszt
99%
bp
200 °C/20 mmHg (lit.)
mp
95-98 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 5 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
alcohol: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
SMILES string
OC(=O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFCQEDHGNNZCLN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Glutaric acid (Pentanedioic Acid) is a linear dicarboxylic acid. It has been prepared by oxidizing cyclopentane, cyclopentanol and cyclopentanone.
Alkalmazás
- Complexation with DL-lysine. Complexes have been reported to possess zwitterionic lysinium ions (positively charged) and semi-glutarate ions (negatively charged).
- Synthesis of complexes with L-arginine and L-histidine.
- Preparation of glycine-glutaric acid co-crystals. Phase transition studies of these cocrystals have been reported by single-crystal X-ray diffraction, polarized Raman spectroscopy and differential scanning calorimetry.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?