Fontos dokumentumok
D1009
Dodecanedioic acid
99%
Szinonimák:
Decane-1,10-dicarboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
21 mmHg ( 222 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
form
pellets
bp
245 °C/10 mmHg (lit.)
mp
127-129 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: slightly soluble 30 g/L at 23 °C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TVIDDXQYHWJXFK-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
428.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
220 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?