Fontos dokumentumok
P45001
Pimelic acid
98%
Szinonimák:
Heptanedioic acid
Teszt
98%
Forma
crystals
bp
212 °C/10 mmHg (lit.)
mp
103-105 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WLJVNTCWHIRURA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Pimelic acid in microbial soil treatments: A 2023 study examined the use of pimelic acid in soil treatment, observing its impact on the microbial community structure and metabolites in bayberry plantations. This application illustrates its potential in agricultural biotechnology and soil remediation (Ren et al., 2023).
- Pharmaceutical applications of pimelic acid: A 2023 study involved pimelic acid in the preparation and physiochemical analysis of novel ciprofloxacin/dicarboxylic acid salts, showcasing its utility as a pharmaceutical intermediate (Hibbard et al., 2023).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?