Fontos dokumentumok
398055
Succinic acid
ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
Butanedioic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
szennyeződések
≤0.001% N compounds
≤0.01% insolubles
izzítási maradék
≤0.02%
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 83 g/L at 25 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
kation nyomok
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a leaching agent in extracting lithium (Li), cobalt from used Li-ion batteries and magnesium from magnesite ore.
- Synthesis of new elastic polyesters.
- As a cocrystallising agent in the synthesis of cocrystals with organic molecules.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?