Merck
H50004
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphenylacetic acid
98%
Szinonimák:
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid, (p-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-(4′-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-[4-(Hydroxy)phenyl]acetic acid, 4-(Carboxymethyl)phenol, 4-Hydroxybenzeneacetic acid, 4′-Hydroxyphenylacetic acid, p-Hydroxybenzeneacetic acid
Méret kiválasztása
5 G
11 100,00 Ft
25 G
18 500,00 Ft
100 G
35 800,00 Ft
11 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
11 100,00 Ft
25 G
18 500,00 Ft
100 G
35 800,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
HOC6H4CH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.15
Beilstein:
1448766
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
11 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
148-151 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XQXPVVBIMDBYFF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Hydroxyphenylacetic acid is a phenolic acid that is esterified with various alcohols to synthesize esters.[1]
Alkalmazás
Reagent used in the acylation of phenols[2] and amines.[3]
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 3005-3005 (1991)
Characterization of negative tone photoresist based on acid catalyzed dehydration crosslinking of novolac resins having pendant carboxyl groups
Liu HH, et al.
Journal of Polymer Research, 9, 251-256 (2002)
Korean J. Med. Chem., 1, 2-2 (1991)
Matthew Snelson et al.
Science advances, 7(14) (2021-04-02)
Intake of processed foods has increased markedly over the past decades, coinciding with increased microvascular diseases such as chronic kidney disease (CKD) and diabetes. Here, we show in rodent models that long-term consumption of a processed diet drives intestinal barrier
Kenneth Stensrud et al.
The Journal of organic chemistry, 74(15), 5219-5227 (2009-07-04)
Three new trifluoromethylated p-hydroxyphenacyl (pHP)-caged gamma-aminobutyric acid (GABA) and glutamate (Glu) derivatives have been examined for their efficacy as photoremovable protecting groups in aqueous solution. Through the replacement of hydrogen with fluorine, e.g., a m-trifluoromethyl or a m-trifluoromethoxy versus m-methoxy