Fontos dokumentumok
102687
Ethylmalonic acid
97%
Szinonimák:
α-Carboxybutyric acid, 2-Ethylpropanedioic acid
Teszt
97%
Forma
solid
mp
112-114 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-2-3(4(6)7)5(8)9/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UKFXDFUAPNAMPJ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?