Merck
D96006
Sigma-Aldrich
Diethyl glutarate
≥99%
Szinonimák:
Diethyl pentanedioate, Ethyl glutarate
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5O2C(CH2)3CO2C2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
188.22
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.423 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
sűrűség
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CCCC(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-3-12-8(10)6-5-7-9(11)13-4-2/h3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OUWSNHWQZPEFEX-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
204.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
95.56 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J P Turner et al.
British journal of pharmacology, 104(2), 445-451 (1991-10-01)
1. The effects of L-glutamate diethyl ester (GDEE) HCl, glutarate diethyl ester (GlrDEE) and glutarate dimethyl ester (GlrDME) on depolarizing responses to alpha-amino-3-hydroxy-5- methyl-4-isoxazolepropionate (AMPA), kainate (Kain), N-methyl-D-aspartate (NMDA) and quisqualate (Quis), and spontaneous paroxysmal discharges (SPDs) were examined. Experiments
Ana-Marija Jagatić Korenika et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-26)
Commercial sparkling wine production represents a relatively low but important part of the Croatian wine production, especially in the Zagreb county. This study presents the results of volatile aroma compounds profile and organic acid composition of commercial sparkling wine samples