Fontos dokumentumok
116017
2-Carboxybenzaldehyde
97%
Szinonimák:
Phthalaldehydic acid, 2-Formylbenzoic acid, 3-Hydroxyphthalide
Teszt
97%
form
solid
mp
94-96 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H6O3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DYNFCHNNOHNJFG-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?