Merck
F11204
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-4-nitrobenzene
99%
Szinonimák:
1-Nitro-4-fluorobenzene, 4-Fluoronitrobenzene, 4-Nitrophenyl fluoride
About This Item
Lineáris képlet:
FC6H4NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
141.10
Beilstein:
606923
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
5.5 mmHg ( 70 °C)
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.531 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
mp
21 °C (lit.)
sűrűség
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H4FNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WFQDTOYDVUWQMS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
194.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
90 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)