Fontos dokumentumok
442404
4-Bromofluorobenzene
analytical standard
Szinonimák:
1-Bromo-4-fluorobenzene
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1000 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.527 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
sűrűség
1.593 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Fc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AITNMTXHTIIIBB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
4-Bromofluorobenzene can act like a surrogate standard for the:
- determination of toxicity of diesel and water accommodated diesel fraction (WAF), towards microalgal species like Pseudokirchneriella subcapitata and Chlorella sp.MM3, using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
- determination of the chemicals like benzene, toluene, ethylbenzene and xylene (BTEX) and their stable carbon isotopic values, in gasoline contaminated ground-water, using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
127.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
53 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?