Merck
250082
Sigma-Aldrich
1-Fluoroheptane
98%
Szinonimák:
Heptyl fluoride
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)6F
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.386 (lit.)
bp
119.2 °C/750 mmHg (lit.)
sűrűség
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
fluoro
SMILES string
CCCCCCCF
InChI
1S/C7H15F/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BITLXSQYFZTQGC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Specific rotations of chiral conformers of 1-fluoroheptane were computed using an approach in which localization is enforced throughout the orbital optimization and subsequent linear response computation.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
57.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
14 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Harley R McAlexander et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(21), 7830-7836 (2012-05-01)
The impact of orbital localization on the efficiency and accuracy of the optimized-orbital coupled cluster model is examined for the prediction of chiroptical properties, in particular optical rotation. The specific rotations of several test cases-(P)-[4]triangulane, (S)-1-phenylethanol, and chiral conformers of