Fontos dokumentumok
B67201
1-Bromo-4-fluorobenzene
99%
Szinonimák:
1-Fluoro-4-bromobenzene, 4-Bromo-1-fluorobenzene, 4-Fluoro-1-bromobenzene, p-Fluorophenyl bromide
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.527 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
sűrűség
1.593 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AITNMTXHTIIIBB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
127.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
53 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)