Merck
D102008
Sigma-Aldrich
1,3-Difluorobenzene
≥99%
Szinonimák:
1,3-Bisfluorobenzene, 1,3-Difluorobenzene, 2,4-Difluorobenzene, m-Difluorobenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H4F2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.09
Beilstein:
1904537
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99%
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.438 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
sűrűség
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1cccc(F)c1
InChI
1S/C6H4F2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UEMGWPRHOOEKTA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
35.6 °F
Lobbanási pont (C)
2 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
D Gala et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 81(12), 1199-1203 (1992-12-01)
Alpha-Hydroxyaryl ketones such as 2-hydroxypropiophenone and 1-(2,4-difluorophenyl)-2-hydroxy-1-propanone, the key intermediates in the preparation of antifungal agents, decompose into oxidized, rearranged, and condensed products. These products were isolated and characterized. The possible mechanisms for the formation of the products are discussed.
Aujin Kim et al.
The Journal of organic chemistry, 71(5), 2170-2172 (2006-02-25)
A short, high-yielding synthesis of differentially substituted resorcinol derivatives has been developed that utilizes 1,3-difluorobenzene as the starting material and employs sequential nucleophilic aromatic substitution (S(N)Ar) reactions to generate desymmetrized products. The scope and limitations of the second S(N)Ar reaction