Merck
F15145
Sigma-Aldrich
Bis(4-fluorophenyl) sulfone
99%
Szinonimák:
4,4′-Difluorodiphenyl sulfone, 4-Fluorophenyl sulfone
About This Item
Lineáris képlet:
(FC6H4)2SO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
254.25
Beilstein:
1970911
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C12H8F2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yi-Fan Zhao et al.
Journal of colloid and interface science, 448, 380-388 (2015-03-11)
Here we describe the development of versatile antifouling polyethersulfone (PES) filtration membranes modified via surface grafting of zwitterionic polymers from a reactive amphiphilic copolymer additive. Amphiphilic polyethersulfone-block-poly(2-hydroxyethyl methacrylate) (PES-b-PHEMA) was beforehand designed and used as the blending additive of PES