Fontos dokumentumok
104426
Tetrafluoroterephthalonitrile
99%
Szinonimák:
2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-dicyanobenzene
Teszt
99%
Forma
solid
mp
197-199 °C (lit.)
oldhatóság
acetone: soluble
SMILES string
Fc1c(F)c(C#N)c(F)c(F)c1C#N
InChI
1S/C8F4N2/c9-5-3(1-13)6(10)8(12)4(2-14)7(5)11
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCRSJGWFEMHHEW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?