Merck
222682
Sigma-Aldrich
Bis(4-fluorophenyl)methanol
98%
Szinonimák:
4,4′-Difluorobenzhydrol, Bis(4-fluorophenyl) carbinol
About This Item
Lineáris képlet:
(FC6H4)2CHOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.21
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
bp
143 °C/3 mmHg (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
hydroxyl
SMILES string
OC(c1ccc(F)cc1)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C13H10F2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,13,16H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCTZPQWLFWZYJE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Bis(4-fluorophenyl)methanol is one of the degardation product of flunarizine hydrochloride (FLZ).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dina T El-Sherbiny et al.
Journal of separation science, 28(2), 197-202 (2005-03-10)
The separation of flunarizine hydrochloride (FLZ) and five of its degradation products--1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-(3-phenyl-2-propenyl)piperazine, 4-oxide (A), bis(4-fluorophenyl)methanone (B), bis(4-fluorophenyl)methanol (C), 1-(3-phenyl-2-propenyl)piperazine(D), and 1-[bis-4-fluorophenyl) methyl] piperazine (E)--could be accomplished by reversed phase liquid chromatography using either micellar or microemulsion mobile phases. Cyanopropyl-bonded stationary