Merck
343528
Sigma-Aldrich
Benzyl sulfone
99%
Szinonimák:
Dibenzyl sulfone
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5CH2)2SO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
246.32
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
funkcionális csoport
phenyl
sulfone
SMILES string
O=S(=O)(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2S/c15-17(16,11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AWHNUHMUCGRKRA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Általános leírás
Benzyl sulfone is a cyclic sulfone. Benzyl sulfone (Dibenzyl sulfone) on pyrolysis at 290°C yields stillbene and toluene. Mechanism of pyrolysis of dibenzyl sulfones at 600-700°C has been reported. Benzyl sulfone forms sodium salt with metallic sodium and with sodium ethoxide. Cryoscopic behavior of benzyl sulfone was investigated.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cyclic Sulfones. The Condensation of Ethyl Oxalate with Arylmethyl Sulfones.
Overberger CG, et al.
Journal of the American Chemical Society, 72(7), 2856-2859 (1950)
The Cryoscopic Behavior of Organic Compounds in Sulfuric Acid. II. Sulfides, Sulfoxides and Sulfones. Evidence for the Existence of New Sulfur Ions.
Szmant HH and Brost GA.
Journal of the American Chemical Society, 73(9), 4175-4177 (1951)
Pyrolysis of Dibenzyl Sulfones.
Leonard Jr EC.
The Journal of Organic Chemistry, 27(5), 1921-1923 (1962)