Merck
115495
Sigma-Aldrich
4,4′-Difluorobenzophenone
99%
Szinonimák:
Bis(4-fluorophenyl) ketone, Bis(4-fluorophenyl)methanone
About This Item
Lineáris képlet:
(FC6H4)2CO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
218.20
Beilstein:
516231
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
mp
102-105 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
ketone
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C13H8F2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LSQARZALBDFYQZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4,4′-Difluorobenzophenone has been used in the study of thermal stability, water uptake and proton conductivity of carboxylated, carboxylated/sulfonated, and crosslinked membranes.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
305.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
152 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Poly (aryl ether ketone) s with carboxylic acid groups: synthesis, sulfonation and crosslinking.
Liu B, et al.
Journal of Materials Chemistry, 18(39), 4675- 4682 (2008)
Sinan Feng et al.
ACS applied materials & interfaces, 9(29), 24527-24537 (2017-07-07)
A novel semicrystalline poly(ether ketone) (PEK)-based proton exchange membrane (semi-SPEK-x) has been developed. Through a one-step sulfonation and hydrolysis, a poly(ether ketimine) precursor transforms into PEK and ion-conducting groups are introduced. With an ion-exchange capacity ranging from 1.49 to 2.00
S Kariya et al.
Research communications in chemical pathology and pharmacology, 78(1), 85-95 (1992-10-01)
The oxidative metabolism of flunarizine [1-[bis(4-fluorophenyl)-methyl]-4-(3-phenyl-2-propenyl)piperazine, FZ] to 1-[bis-(4-fluorophenyl)methyl]piperazine (M-1), 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[3-(4'-hydroxyphenyl)-2- propenyl]piperazine (M-2) and 4,4'-difluorobenzophenone (M-3) has been studied in liver microsomes of Wistar and Dark Agouti (DA) rats. Kinetic analysis demonstrated a sex difference (male > female) in the