Fontos dokumentumok
151378
Bis(4-chlorophenyl) sulfone
98%
Szinonimák:
4,4′-Dichlorodiphenyl sulfone, 4-Chlorophenyl sulfone
Teszt
98%
bp
250 °C/10 mmHg (lit.)
mp
143-146 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
sulfone
SMILES string
Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C12H8Cl2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GPAPPPVRLPGFEQ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?