Merck
730882
Sigma-Aldrich
Disodium bis(4-chloro-3-sulfophenyl)sulfone
greener alternative
97%
Szinonimák:
Disodium 4,4′-dichloro-3,3′-sulfodiphenyl sulfone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H6Cl2Na2O8S3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
491.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
97%
Forma
crystals
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>300 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)S(=O)(=O)c2ccc(Cl)c(c2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H8Cl2O8S3.2Na/c13-9-3-1-7(5-11(9)24(17,18)19)23(15,16)8-2-4-10(14)12(6-8)25(20,21)22;;/h1-6H,(H,17,18,19)(H,20,21,22);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KKEBUZUONXHUNE-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Disodium bis(4-chloro-3-sulfophenyl)sulfone (SDCDPS) is a hydrophilic sulfonic monomer, which can be synthesized by electrophilic aromatic substitution by sulfonating the 4,4′-dichlorodiphenyl sulfone (DCDPS) monomer.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Alkalmazás
SDCDPS can be used in the formation of a sulfonated membrane for the fabrication of proton exchange membrane fuel cells. It can also be used in the synthesis of a stable solid acid catalyst for esterification.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sulfonated polyethersulfone directly synthesized through sulfonic monomer as a new stable solid acid catalyst for esterification
Wang Z, et al.
Catalysis Communications, 27, 164-168 (2012)
Organic-inorganic composite membrane based on sulfonated poly (arylene ether ketone sulfone) with excellent long-term stability for proton exchange membrane fuel cells
Li J, et al.
Journal of Membrane Science , 529, 243-251 (2017)
Compositional effect on the properties of sulfonated and nonsulfonated polymer blend membranes for direct methanol fuel cell
Kim HK, et al.
Macromolecular Research, 19(9), 928-928 (2011)
Cikkek
Az elektrokémiai vízátalakítás és a PEMFC degradáció megértése terén elért előrelépések a hidrogéntechnológiák fejlődését segítik elő.
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.