Merck
290319
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorobenzyl bromide
98%
Szinonimák:
α-Bromo-3,5-difluorotoluene
About This Item
Lineáris képlet:
F2C6H3CH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
207.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.521 (lit.)
bp
65 °C/4.5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.6 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
fluoro
SMILES string
Fc1cc(F)cc(CBr)c1
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-3H,4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KVSVNRFSKRFPIL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ya-Tuan Ma et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 66(Pt 9), o2468-o2468 (2010-01-01)
The title compound, C(15)H(12)F(2)O(3), has been obtained by the reaction of 2,4-dihy-droxy-lacetonephenone, potassium carbonate and 3,5-difluoro-benzyl bromide. The hy-droxy group is involved in an intra-molecular O-H⋯O hydrogen bond in each of the two independent mol-ecules in the asymmetric unit. The
Highly efficient N-heterocyclic carbene/pyridine-based ruthenium sensitizers: complexes for dye-sensitized solar cells.
Wei-Chun Chang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(44), 8161-8164 (2010-09-22)