Teszt
99%
Forma
powder
mp
213-215 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,14-15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RXNYJUSEXLAVNQ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Ar(24208)
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?