Merck
F7202
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzophenone
97%
About This Item
Lineáris képlet:
FC6H4COC6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
200.21
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
47-49 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9FO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OGTSHGYHILFRHD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dongkun Yu et al.
Chemistry, an Asian journal, 14(19), 3350-3356 (2019-08-27)
Eutectic molecular liquids (EMLs) based on hydrogen-bonding interaction and π-π stacking were prepared. We found that the thermodynamic properties like initial decomposition temperature and glass transition temperature of EMLs are mainly dominated by the hydrogen bond donor, which is beneficial