Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.554 (lit.)
bp
216 °C (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
sűrűség
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H11N/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6H,2,9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRXZRAXKKNUKRF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?