Fontos dokumentumok
126373
3,4-Dimethylaniline
98%
Szinonimák:
3,4-Xylidine, 4-Amino-1,2-dimethylbenzene, 4-Amino-o-xylene
Teszt
98%
bp
226 °C (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: slightly soluble
alcohol: soluble
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOLQYFPDPKPQSS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
224.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
107 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?