Merck
175498
Sigma-Aldrich
3-Ethylaniline
98%
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5C6H4NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
121.18
Beilstein:
636282
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.555 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
mp
−8 °C (lit.)
sűrűség
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1cccc(N)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h3-6H,2,9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AMKPQMFZCBTTAT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Ethylaniline was analysed in tobacco by mass-spectrometry method.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
F Luceri et al.
Toxicology and industrial health, 9(3), 405-413 (1993-05-01)
A very sensitive mass-spectrometry method has been developed for the analysis of aromatic amines in tobacco smoke and in indoor air. Cigarettes were smoked with a smoking machine; the amines from the smoke were trapped in a 5% HCl water
Paul L Chariou et al.
ACS nano, 11(5), 4719-4730 (2017-03-28)
Plant parasitic nematodes are a major burden to the global agricultural industry, causing a $157 billion loss each year in crop production worldwide. Effective treatment requires large doses of nematicides to be applied, putting the environment and human health at