Fontos dokumentumok
209864
4-tert-Butylaniline
99%
Szinonimák:
4-(1,1-Dimethylethyl)aniline, 4-(1,1-Dimethylethyl)benzenamine, 4-Amino-tert-butylbenzene, 4-t-Butylphenylamine, 4-tert-Butylbenzenamine, 4-tert-Butylphenylamine, p-(tert-Butyl)phenylamine, p-tert-Butylaniline
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.538 (lit.)
bp
90-93 °C/3 mmHg (lit.)
mp
15-16 °C (lit.)
sűrűség
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H15N/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7H,11H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRDWWAVNELMWAM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- 4-tert-Butyl-4′,4″-dinitrotriphenylamine, new triphenylamine-containing diamine monomer
- 2-oxopyrimido[4,5-d]pyrimidin-5(6H)-one
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?