Merck
268887
Sigma-Aldrich
2-Isopropylaniline
97%
Szinonimák:
o-Aminocumene
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHC6H4NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
135.21
Beilstein:
636283
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
gőznyomás
0.05 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.548 (lit.)
bp
112-113 °C/18 mmHg (lit.)
sűrűség
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1ccccc1N
InChI
1S/C9H13N/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7H,10H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YKOLZVXSPGIIBJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The reactions of 1,1′-bis(hydroxymethyl)ferrocene with 2-isopropylaniline, in the presence of a catalyst [RuCl2(PPh3)3], was studied.
Alkalmazás
2-Isopropylaniline was used in the synthesis of a colorless amine-coordinated zinc complex.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dongzhen Li et al.
Organic & biomolecular chemistry, 8(8), 1816-1820 (2010-05-08)
Zn(OTf)(2) acts as an excellent catalyst precursor for addition of various amine N-H bonds to carbodiimides under an atmosphere of air, offering a convenient synthesis of substituted guanidines with high functional-group tolerance. A Zn-N amido species is shown to act
Further Investigation on Preparation, Structure and Electrochemical Properties of N-Alkyl-and N-Aryl-2-aza-[3]-ferrocenophanes.
Sakano T, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 74(11), 2059-2065 (2001)
Junbin Ji et al.
Applied microbiology and biotechnology, 103(15), 6333-6344 (2019-05-24)
The residues of aniline and its derivatives are serious environment pollutants. Aniline dioxygenase (AD) derived from aerobic bacteria catalyzes the conversion of aniline to catechol, which has potential use in the bioremediation of aromatic amines and biorefining process. AD contains