Fontos dokumentumok
112666
4-Butylaniline
97%
Szinonimák:
(4-Butylphenyl)amine, 4-Butylbenzenamine, 4-n-Butylaniline, p-Aminobutylbenzene, p-Butylaminobenzene, p-Butylaniline
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.535 (lit.)
bp
133-134 °C/14 mmHg (lit.)
sűrűség
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H15N/c1-2-3-4-9-5-7-10(11)8-6-9/h5-8H,2-4,11H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OGIQUQKNJJTLSZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?