Fontos dokumentumok
260789
8-Aminoquinoline
98%
Szinonimák:
8-Quinolinamine
Teszt
98%
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
bp
174 °C/26 mmHg (lit.)
mp
60-65 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H8N2/c10-8-5-1-3-7-4-2-6-11-9(7)8/h1-6H,10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WREVVZMUNPAPOV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- preparation of base-stabilized terminal borylene complex of osmium
- spectrophotometric determination of bivalent palladium
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?